Learn More
Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves
The premier lab glove delivers excellent protection and exceptional tactility. Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves are non-sterile, extra-length laboratory gloves that are 100% latex free, thereby eliminating all risk of Type 1 latex allergic reactions.
Marca:  Nitritex™ OPTXP2105-XL
Codice prodotto. 12735875
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Violet nitrile material is resistant to a wide range of chemicals, fatty acids and bodily fluids
  • Ambidextrous gloves are 300mm (12 in.) in length to provide extra protection in the cuff area
  • Strong puncture resistance with no compromise on tactile performance and dexterity
  • Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
  • Texture surface delivers improved grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003
Purple
Partially Textured
Powder Free
Non-sterile
Scatola dispenser
12 in.
European PPE Category 3 Complex Design
Single-use
Ambidestri
Nitrile
X-Large
Con bordino
Chemicals, bodily fluids, fatty acids
30 cm