Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.
dietro preventivo
Specifica
Tipo Hydrometer without Thermometer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Control thermometer
Include Plastic sleeve
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) Measuring specific gravity
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Incrementi Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Incrementi Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11722263
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2553DBQ
0.590 to 0.660 0.0005 sp.gr. 325 mm N/A N/A N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11772033
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2541DBQ
1.200 to 1.420 0.002 sp.gr. 300 mm
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
11782033
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2542DBQ
1.400 to 1.620 0.002 sp.gr. 300 mm N/A N/A N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11756923
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2570DBQ
1.600 to 1.670 0.0005 sp.gr. 325 mm N/A N/A N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11766923
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2571DBQ
1.660 to 1.730 0.0005 sp.gr. 325 mm N/A N/A N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
  • Reference temperature: 60/60°F
  • Without thermometer – control thermometer sold separately
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Specifica
Specifica
Hydrometer without Thermometer
Plastic sleeve
Measuring specific gravity
Control thermometer
Glass
60°F
Documenti
Product Certifications
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.