Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.
Marca:  Fisherbrand™ 2542DBQ
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 11782033
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
  • Reference temperature: 60/60°F
  • Without thermometer – control thermometer sold separately
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Specifica
Specifica
Hydrometer without Thermometer
0.002 sp.gr.
Control thermometer
Glass
1.400 to 1.620
±0.002 sp/gr
300 mm
Plastic sleeve
Measuring specific gravity
60°F
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.