Learn More
PPT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87€ - 359.47€
Specifica
Antigene PPT1
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16827573
Vedere i documenti
Proteintech
10887-1-AP-20UL
20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16817573
Vedere i documenti
Proteintech
10887-1-AP-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is a small glycoprotein involved in the catabolism of lipid-modified proteins during lysosomal degradation. The encoded enzyme removes thioester-linked fatty acyl groups such as palmitate from cysteine residues. Defects in this gene are a cause of infantile neuronal ceroid lipofuscinosis 1 (CLN1, or INCL) and neuronal ceroid lipofuscinosis 4 (CLN4). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifica
Specifica
PPT1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O88531, P45479, P50897
19063, 29411, 5538
PPT1 Fusion Protein Ag1131
Primary
-20°C
PPT1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CLN1, INCL, Palmitoyl protein hydrolase 1, PPT, PPT 1, PPT1
Ppt1
IgG
Antigen Affinity Chromatography