Learn More
PPT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 10887-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16827573
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is a small glycoprotein involved in the catabolism of lipid-modified proteins during lysosomal degradation. The encoded enzyme removes thioester-linked fatty acyl groups such as palmitate from cysteine residues. Defects in this gene are a cause of infantile neuronal ceroid lipofuscinosis 1 (CLN1, or INCL) and neuronal ceroid lipofuscinosis 4 (CLN4). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifica
Specifica
PPT1
Polyclonal
Unconjugated
PPT1
CLN1, INCL, Palmitoyl protein hydrolase 1, PPT, PPT 1, PPT1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19063, 29411, 5538
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O88531, P45479, P50897
Ppt1
PPT1 Fusion Protein Ag1131
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat