Learn More
Potassium phosphate monobasic, meets analytical spec. of NF, Ph. Eur., E340, Anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Meets analytical specification of NF, Ph. Eur., E340, Anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
44.20€ - 1090.23€
Identificatori chimici
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Formula molecolare | H2KO4P |
Molecular Weight (g/mol) | 136.08 |
Numero MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
InChI Key | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
PubChem CID | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15690720
|
Honeywell-Fluka
04243-500G |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15670720
![]() |
Honeywell-Fluka
04243-1KG |
1 kg |
82.71€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15630730
|
Honeywell-Fluka
04243-6X500G |
6 x 500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15610730
![]() |
Honeywell-Fluka
04243-5KG |
5 kg |
295.91€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15620730
![]() |
Honeywell-Fluka
04243-6X1KG |
6 x 1 kg |
391.72€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15680720
![]() |
Honeywell-Fluka
04243-4X5KG |
4 x 5 kg |
1068.38€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15600730
![]() |
Honeywell-Fluka
04243-50KG |
50 kg |
1090.23€
50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
7778-77-0 | |
136.08 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
516951 | |
[K+].OP(O)([O-])=O |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
CHEBI:63036 |
Specifica
Potassium Phosphate Monobasic | |
7778-77-0 | |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;dihydrogen phosphate | |
516951 | |
136.09g/mol | |
Flacone in plastica |
Meets analytical specification of Ph. Eur.NF | |
Anhydrous | |
KH2PO4 | |
NONH for all modes of transport | |
4.5parts soluble in water, insoluble in alcohol | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 | |
98 to 100.5% (calc. to the dried substance) | |
2.338g/mL at 25°C |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-913-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TC6615500