Learn More
Potassium phosphate monobasic, meets analytical spec. of NF, Ph. Eur., E340, Anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Phosphate Monobasic |
Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.NF |
Forma fisica | Anhydrous |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | KH2PO4 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Informazioni di solubilità | 4.5parts soluble in water, insoluble in alcohol |
IUPAC Name | potassium;dihydrogen phosphate |
Peso formulazione | 136.09g/mol |
Percent Purity | 98 to 100.5% (calc. to the dried substance) |