Learn More
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 877-24-7, White, Melting Point: 295 deg.C, Molecular Formula: C8H5KO4, Molecular Weight: 204.222, Packaging: Plastic powder jar, pH: 3.8 to 4.0
47.05€ - 189.00€
Identificatori chimici
CAS | 877-24-7 |
---|---|
Formula molecolare | C8H5KO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 204.222 |
Numero MDL | 13070 |
InChI Key | IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic |
PubChem CID | 23676735 |
IUPAC Name | potassium;2-carboxybenzoate |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10254300
|
Fisher Chemical
P/5320/48 |
100 g |
47.05€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10040340
|
Fisher Chemical
P/5320/50 |
250 g |
79.10€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10437460
|
Fisher Chemical
P/5320/53 |
500 g |
126.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10151960
|
Fisher Chemical
P/5320/60 |
1 kg | N/A | ||||||
Descrizione
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 877-24-7, White, Melting Point: 295 deg.C, Molecular Formula: C8H5KO4, Molecular Weight: 204.222, Packaging: Plastic powder jar, pH: 3.8 to 4.0
Identificatori chimici
877-24-7 | |
204.222 | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
23676735 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
C8H5KO4 | |
13070 | |
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic | |
potassium;2-carboxybenzoate |
Specifica
295°C | |
Bianco | |
Solido | |
13070 | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;2-carboxybenzoate | |
23676735 | |
Recipiente per polveri in plastica |
877-24-7 | |
3.8 to 4.0 | |
C8H5KO4 | |
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] | |
204.222 | |
204.22g/mol |