Learn More
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
Descrizione
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 877-24-7, White, Melting Point: 295 deg.C, Molecular Formula: C8H5KO4, Molecular Weight: 204.222, Packaging: Plastic powder jar, pH: 3.8 to 4.0
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 295°C |
Colore | White |
pH | 3.8 to 4.0 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 204.22g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Titolo del prodotto
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >