Learn More
Soluzione di cloruro di potassio con AgCl, 3M
Used for refilling or replacing the reference electrolyte in silver/silver chloride or calomel reference electrodes. 3M Potassium Chloride with AgCl, Electrode Filling Solution, Reagecon™ is the filling solution of choice in either potentiometric titrations or direct pH, redox or ion measurements.
47.70€ - 77.65€
Identificatori chimici
CAS | 7447-40-7, 7783-90-6 |
---|---|
Formula molecolare | ClK |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
Numero MDL | MFCD00011360 |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11593162
![]() |
Reagecon
EFS3AC |
100 ml |
47.70€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11503172
|
Reagecon
EFS3AC5 |
500 mL |
77.65€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
A good electrolyte must fulfil a number of conditions: the equitransference of the cation/anion combination should be as close as possible to being equimobile, have constant chloride activity, be of high electrical conductance and as non-chemically reactive as possible.
Potassium Chloride (KCl) fulfils all of these conditions to a greater or lesser extent, and is the filling solution of choice in either potentiometric titrations or direct pH, redox or ion measurements where silver/silver chloride or calomel reference electrodes are used. 3M KCl is appropriate where the working temperature is at least 20°C.
Identificatori chimici
7447-40-7, 7783-90-6 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
Specifica
7447-40-7, 7783-90-6 | |
Liquid | |
ClK | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
potassium chloride | |
4873 |
3 mol/l, saturazione con AgCl | |
Electrode Filling | |
MFCD00011360 | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 |