Learn More
Soluzione di cloruro di potassio con AgCl, 3M Codice prodotto.: 11593162
Soluzione di cloruro di potassio con AgCl, 3M
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11593162 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
100 ml
Click to view available options
Quantità:
100 ml
500 mL
Codice prodotto. 11593162
Marca: Reagecon EFS3AC
Used for refilling or replacing the reference electrolyte in silver/silver chloride or calomel reference electrodes. 3M Potassium Chloride with AgCl, Electrode Filling Solution, Reagecon™ is the filling solution of choice in either potentiometric titrations or direct pH, redox or ion measurements.
A good electrolyte must fulfil a number of conditions: the equitransference of the cation/anion combination should be as close as possible to being equimobile, have constant chloride activity, be of high electrical conductance and as non-chemically reactive as possible.
Potassium Chloride (KCl) fulfils all of these conditions to a greater or lesser extent, and is the filling solution of choice in either potentiometric titrations or direct pH, redox or ion measurements where silver/silver chloride or calomel reference electrodes are used. 3M KCl is appropriate where the working temperature is at least 20°C.
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7, 7783-90-6
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Concentrazione 3 mol/l, saturazione con AgCl
Forma fisica Liquid
Quantità 100 ml
Tipo di soluzione Electrode Filling
IUPAC Name potassium chloride
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoEFS3AC24D1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/04/2025 Catalog NumberEFS3AC
Numero di lottoEFS3AC23J1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/10/2024 Catalog NumberEFS3AC
Numero di lottoEFS3AC22D1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2023 Catalog NumberEFS3AC
Numero di lottoEFS3AC21D1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/05/2022 Catalog NumberEFS3AC
Numero di lottoEFS3AC20E1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/10/2021 Catalog NumberEFS3AC
Titolo del prodotto
Soluzione di cloruro di potassio con AgCl, 3M >