Learn More
Fisherbrand™ Circolatore a immersione Polystat™
Clip di fissaggio inclusa. Termostato di circolazione a immersione Fisherbrand™ Polystat™ certificato DIN 12876-1.
Marca: Fisherbrand™ 8856222,3
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Temperature range of 20 to 150°C
- Electrical requirements: 230V, 50Hz, 9A
- Includes wall fixing clip
- Flow Rate of 15L/min
- Weight: 4.1kg
- Temperature Stability of ±0.03°C
Specifica
5 l | |
15 l/min. | |
Termostato di circolazione a immersione | |
Coperchio in acciaio inox | |
±0.03 °C | |
33 cm | |
4.1 kg | |
230 V | |
50 Hz |
Classificazione III (NFL) in base a DIN 12876-1 | |
Da 20 a 150 °C | |
2 kW | |
Polystat 36 | |
13 cm | |
Da 8 a 14.5 cm | |
/230 V, 50 Hz, 9 A | |
9 A |