Learn More
Kartell™ Connettori a Y non rastremati in polipropilene
For use with any hose system and vacuum lines.
15.95€ - 17.65€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE IVD |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Polipropilene |
Da utilizzare con (applicazione) | For any hoses system and vacuum line |
Quantità confezione | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12020592
|
Kartell™
7046800 |
Foro da 7.3 mm |
15.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11964359
![]() |
Kartell™
7052500 |
Foro da 9.7 mm |
17.65€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with hose systems and vacuum lines
Specifica
CE IVD | |
Polipropilene | |
10/Pk. | |
Naturale |
Sì | |
For any hoses system and vacuum line | |
Y | |
Connettori a Y non rastremati |