Learn More
Kartell™ Connettori a Y non rastremati in polipropilene
For use with any hose system and vacuum lines.
Marca: Kartell™ 7052500
12.78 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- For use with hose systems and vacuum lines
Specifica
CE IVD | |
Autoclavable | |
For any hoses system and vacuum line | |
Foro da 9.7 mm | |
Natural |
14 mm | |
Polypropylene | |
10/conf. | |
A “Y” | |
Connettori non conici a Y |