Learn More
BRAND™ Connettore per tubi diritto in polipropilene traslucido
In polipropilene traslucido. I connettori per tubi dritti in polipropilene traslucido BRAND™ sono realizzati a gradini per consentire l'adattamente a un'ampia varietà di diametri di provette.
15.90€ - 17.55€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Quantità confezione | Confezione da 10 |
Forma | Diritto |
Colore | Semitrasparente |
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11833970
|
BRAND™
152710 |
55 mm |
17.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11894140
|
BRAND™
152705 |
47 mm |
15.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10737391
|
BRAND™
152715 |
57 mm |
17.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Realizzato in polipropilene traslucido
- A gradini per consentire l'adattamento a un'ampia varietà di diametri di provette
- Forma dritta
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Confezione da 10 | |
Semitrasparente |
Polipropilene | |
Diritto | |
Connettore per tubazioni diritto |