Learn More
BRAND™ Connettore per tubi diritto in polipropilene traslucido
In polipropilene traslucido. I connettori per tubi dritti in polipropilene traslucido BRAND™ sono realizzati a gradini per consentire l'adattamente a un'ampia varietà di diametri di provette.
Marca: BRAND™ 152715
17.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from translucent polypropylene
- Ridged to fit a variety of tubing diameters
- Straight shape
- Autoclavable
Specifica
Autoclavable | |
57 mm | |
Confezione da 10 | |
Semitrasparente |
Polypropylene | |
9 to 13mm tubing I.D. | |
Diritto | |
Connettore per tubi |