Learn More
Connettore diritto in polipropilene per tubi
Per collegare tubi di dimensioni uguali o simili con un connettore di raccordo dritto. Il connettore dritto in polipropilene Azlon™ per tubi è autoclavabile.
16.90€ - 20.06€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Forma | Diritto |
Colore | White |
Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10227574
|
Azlon
CWH610 |
10 to 15mm I.D. tubing | N/A | ||||||
12751665
|
Azlon
CWH606 |
4 to 7 and 10 to 15mm I.D. tubing | N/A | ||||||
10712807
|
Azlon
CWH602 |
4 to 7 and 7 to 12mm I.D. tubing | N/A | ||||||
10772227
|
Azlon
CWH600 |
4 to 7mm I.D. tubing | N/A | ||||||
10155274
|
Azlon
CWH608 |
7 to 12 and 10 to 15mm I.D. tubing | N/A | ||||||
10044524
|
Azlon
CWH604 |
7 to 12mm I.D. tubing | N/A | ||||||
Descrizione
- Connettori dritti per tubi in polipropilene bianco
- Per il collegamento di tubi di dimensioni simili o differenti
- Bracci conici rigidi con zigrinatura per garantire un'ottima presa
- Autoclavabili a 121 °C con buona resistenza chimica
Specifica
Autoclavable | |
Diritto | |
121°C |
Polypropylene | |
White | |
Connector |