Learn More
Connettore diritto in polipropilene per tubi
Per collegare tubi di dimensioni uguali o simili con un connettore di raccordo dritto. Il connettore dritto in polipropilene Azlon™ per tubi è autoclavabile.
Marca: Azlon CWH608
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Straight pattern tubing connectors in white polypropylene
- For connecting tubing of similar or different sizes
- Tapered arms are rigid with steps to give firm grip
- Autoclavable at 121°C with good chemical resistance
Specifica
Sì | |
7 to 12 and 10 to 15mm I.D. tubing | |
Bianco | |
Connettore |
Polipropilene | |
Diritto | |
121°C |