Learn More
Azpack™ Contenitori di stoccaggio in polipropilene
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
4.10€ - 17.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | 2002/72/CE, BSEN 1186:2002 |
---|---|
Tipo di chiusura | Snap-on Lid |
Colore | Trasparente |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Per conservazione |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11378063
|
Azpack™
11378063 |
2250 ml | 235 x 170 x 85 mm | Rettangolare | N/A | ||||
11388063
|
Azpack™
11388063 |
3750 ml | 270 x 195 x 105 mm | Rettangolare | N/A | ||||
11348063
|
Azpack™
11348063 |
750 ml | 175 x 120 x 60 mm | Rettangolare | N/A | ||||
12388288
|
Azpack™
12388288 |
250 mL | 85 x 70 mm (W x H) | Round | N/A | ||||
11368053
|
Azpack™
11368053 |
370 mL | 85 x 100 mm (W x H) | Round | N/A | ||||
11308063
|
Azpack™
11308063 |
1800 mL | 140 x 140 x 140 mm | Quadrato | N/A | ||||
Descrizione
- Professional food storage quality
- Lid styled for easy opening and resealing
- 100% airtight
- Clear polypropylene material
- Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifica
2002/72/CE, BSEN 1186:2002 | |
Trasparente | |
Per conservazione | |
Contenitore di scatole di conservazione |
Snap-on Lid | |
Polypropylene | |
Coperchio a pressione | |
1 Each |