Learn More
Azpack™ Contenitori di stoccaggio in polipropilene
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
Marca:  Azpack™ 12388288
Codice prodotto. 12388288
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Professional food storage quality
  • Lid styled for easy opening and resealing
  • 100% airtight
  • Clear polypropylene material
  • Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifica
Specifica
250 mL
Snap-on Lid
Polypropylene
Storage
Storage Box
85 x 70 mm (W x H)
75 mm
70 mm
2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Clear
Round
Snap-On Lid
1 Each
80 mm
50 to 75 mm
68 mm