Learn More
Brand™ Polypropylene Separating Funnels with Screw Cap and Stopcock
Manufactured from polypropylene for high clarity to aid in observation of contents.
202.00€ - 285.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | Clear |
Include | Screw cap and stopcock |
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10343561
|
Brand™
140007 |
1000 mL |
285.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10028380
|
Brand™
140004 |
125 mL |
202.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10547271
|
Brand™
140005 |
250 mL |
210.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- With polypropylene screw cap
- With special conical PTFE stopcock with retention device
- Autoclavable to 121°C
- Sold individually
Specifica
Polypropylene | |
Clear | |
1/Pk. |
Autoclavable | |
Screw cap and stopcock | |
Separating funnel |