Learn More
Brand™ Polypropylene Separating Funnels with Screw Cap and Stopcock
Manufactured from polypropylene for high clarity to aid in observation of contents.
Marca: Brand™ 140007
224.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With polypropylene screw cap
- With special conical PTFE stopcock with retention device
- Autoclavable to 121°C
- Sold individually
Specifica
1000 mL | |
Autoclavable | |
Screw cap and stopcock | |
Separating funnel |
Polypropylene | |
Clear | |
1/Pk. |