Learn More
Hirschmann™ Becher graduati in polipropilene
Facilitates precise and easy pouring in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Polypropylene Graduated Beakers provide excellent chemical resistance.
43.40€ - 151.00€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Materiale | PP (polipropilene) |
Tipo | Becher |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13168089
|
Hirschmann™
7600280 |
100 ml |
68.90€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10600132
|
Hirschmann™
7600286 |
250 ml |
60.30€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10489631
|
Hirschmann™
7600290 |
500 ml |
65.85€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10620702
|
Hirschmann™
7600293 |
1000 ml |
43.40€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10545341
|
Hirschmann™
7600294 |
2000 ml |
76.30€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10184471
|
Hirschmann™
7600296 |
3000 ml |
104.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10246391
|
Hirschmann™
7600297 |
5000 ml |
151.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- With spout
- Translucent
- Moulded, blue graduation
Specifica
Semitrasparente | |
PP (polipropilene) | |
Becher | |
Sì |