Learn More
Hirschmann™ Becher graduati in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descrizione
- Polypropylene construction
- With spout
- Translucent
- Moulded, blue graduation
Specifica
Specifica
Colore | Semitrasparente |
Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
Materiale | PP (polipropilene) |
Altezza (sistema metrico) | 270 mm |
Incrementi | 100mL |
Tipo | Becher |
Graduated | Sì |