Learn More
Masterflex™ Raccordo a compressione in polipropilene
Connect rigid tubing systems with these male threaded straight adapter compression fittings. NPT Male Threaded Polypropylene Straight Adapter Compression Fittings withstand higher pressures than barbed fittings.
14.20€ - 25.55€
Specifica
Materiale Polipropilene
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Quantità confezione Confezione da 10
Pressione massima 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
11761973
Vedere i documenti
Masterflex™
06385-70
1/2 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11745764
Vedere i documenti
Masterflex™
06385-20
1/4 NPT(M) to 1/4 in. tubing O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11741973
Vedere i documenti
Masterflex™
06385-30
1/4 NPT(M) to 5/16 in. tubing O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11755764
Vedere i documenti
Masterflex™
06385-40
1/4 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D.
21.95€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11735764
Vedere i documenti
Masterflex™
06385-10
1/8 NPT(M) to 1/4 in. tubing O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11775764
Vedere i documenti
Masterflex™
06385-05
1/8 NPT(M) to 1/8 in. tubing O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11765764
Vedere i documenti
Masterflex™
06385-50
3/8 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11751973
Vedere i documenti
Masterflex™
06385-60
3/8 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
  • Excellent chemical resistance
  • Form a secure seal at higher pressures
  • Rated to 220 psi maximum at 25 °C
  • Usable from 0 to 100 °C
  • Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifica
Specifica
Polipropilene
Confezione da 10
100°C
0°C
220 psi
Compression Fitting