Learn More
Masterflex™ Raccordo a compressione in polipropilene
Connect rigid tubing systems with these male threaded straight adapter compression fittings. NPT Male Threaded Polypropylene Straight Adapter Compression Fittings withstand higher pressures than barbed fittings.
Marca:  Masterflex™ 06385-70
Codice prodotto. 11761973
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
  • Excellent chemical resistance
  • Form a secure seal at higher pressures
  • Rated to 220 psi maximum at 25 °C
  • Usable from 0 to 100 °C
  • Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifica
Specifica
Polipropilene
0°C
15/32 in. orifice; 1-5/8 x 15/16 in.
220 psi
Compression Fitting
1/2 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
Confezione da 10
1/2 in. NPT(M)
100°C