Learn More
Semadeni™ Becher in polipropilene
Excellent for the storage, mixing or pouring of liquids in the laboratory. Semadeni™ Color-Coded Plastic Beakers are manufactured from durable polypropylene.
10.50€ - 21.10€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Tipo | Becher |
Monouso | Sì |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11793835
|
Semadeni™
8609 |
Natural | N/A | ||||||
11767192
|
Semadeni™
8612 |
Blu | N/A | ||||||
15323595
|
Semadeni™
8611 |
Yellow | N/A | ||||||
Descrizione
- Translucent colors
- 30mL capacity
- Graduated
- Optional LDPE lids available for purchase
Specifica
30 mL | |
Becher | |
Sì |
Polypropylene | |
Sì |