Learn More
Semadeni™ Becher in polipropilene
Excellent for the storage, mixing or pouring of liquids in the laboratory. Semadeni™ Color-Coded Plastic Beakers are manufactured from durable polypropylene.
Marca: Semadeni™ 8612
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Translucent colors
- 30mL capacity
- Graduated
- Optional LDPE lids available for purchase
Specifica
Blu | |
Polypropylene | |
Confezione da 100 | |
Sì |
30 mL | |
Adatti come becher di laboratorio o dosaggio | |
Becher | |
Sì |