Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 80 C18
187.00€ - 1375.00€
Specifica
Dimensione particelle | 63 to 100 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 60 Å |
Fase stazionaria | POLYGOPREP 60 to 80 |
Tecnica | Liquid Chromatography |
pH | 2 to 8 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10266261
|
Macherey-Nagel™
711011.100 |
0.1 kg |
187.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10022741
|
Macherey-Nagel™
711011.1000 |
1 kg |
1375.00€
1000g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10300255
|
Macherey-Nagel™
711011.1000 |
1 kg |
1375.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
63 to 100 μm | |
POLYGOPREP 60 to 80 | |
2 to 8 | |
350 m2/g | |
Silica |
60 Å | |
Liquid Chromatography | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Liquid Chromatography |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 80 C18