Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 80 C18
Marca: Macherey-Nagel™ 711011.100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
63 to 100 μm | |
POLYGOPREP 60 to 80 | |
2 to 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Liquid Chromatography |
60 Å | |
Liquid Chromatography | |
0.1 kg | |
350 m2/g | |
Silica |