Learn More
Platinum(IV) oxide hydrate, typical Pt-content 79-84%
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
168.00€ - 2715.00€
Identificatori chimici
CAS | 52785-06-5 |
---|---|
Formula molecolare | O2Pt |
Molecular Weight (g/mol) | 227.08 |
Numero MDL | MFCD00066964 |
InChI Key | YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | Adams' catalyst |
IUPAC Name | dioxoplatinum |
SMILES | O=[Pt]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10552231
|
Thermo Scientific Acros
211920010 |
1 g | Glass bottle |
168.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10753211
|
Thermo Scientific Acros
211920050 |
5 g | Glass bottle |
619.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10629103
|
Thermo Scientific Acros
211920250 |
25 g | Glass bottle |
2715.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
52785-06-5 | |
227.08 | |
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatinum |
O2Pt | |
MFCD00066964 | |
Adams' catalyst | |
O=[Pt]=O |
Specifica
Platinum(IV) oxide hydrate | |
52785-06-5 | |
Powder | |
PtO2 | |
1479 | |
14, 7527 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh | |
O=[Pt]=O | |
227.08 | |
79 to 84% Pt |
450.0°C | |
Brown to Black | |
O2Pt | |
MFCD00066964 | |
01,890; 15,268 | |
Adams' catalyst | |
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatinum | |
227.09 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause fire or explosion; strong oxidizer.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Danger
- Platinum(IV) oxide hydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.