Learn More
Platinum(IV) oxide hydrate, typical Pt-content 79-84%
Codice prodotto. 10753211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52785-06-5
Formula molecolare O2Pt
Molecular Weight (g/mol) 227.08
Numero MDL MFCD00066964
InChI Key YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Adams' catalyst
IUPAC Name dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(IV) oxide hydrate
Punto di fusione 450.0°C
Colore Brown to Black
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Formula lineare PtO2
Numero UN 1479
Fieser 01,890; 15,268
Indice di Merck 14, 7527
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
Peso formulazione 227.09
Percent Purity 79 to 84% Pt
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.