Learn More
Platinum on activated carbon, 5% Pt, not reduced
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
162.00€ - 821.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-06-4
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10247550
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
293660100
10 g Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10319110
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
293660500
50 g Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Specifica
Platinum on activated carbon
5% Pt
1769.0°C to 1773.0°C
21.4500g/mL
MFCD00011179
15, 7644
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
195.08
Powder
Black
7440-06-4
3827.0°C
Pt
01,890; 02,332
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
5% (Pt)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2160000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • Platinum on activated carbon, not reduced
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Platinum on activated carbon, 5% Pt, not reduced