Learn More
Platinum on activated carbon, 5% Pt, not reduced
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Platinum on activated carbon |
Colore | Black |
Nota nome | 5% Pt |
Punto di fusione | 1769.0°C to 1773.0°C |
Punti di ebollizione | 3827.0°C |
Densità | 21.4500g/mL |
Quantità | 10 g |
Fieser | 01,890; 02,332 |
Indice di Merck | 15, 7644 |
Peso formulazione | 195.08 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Platinum on activated carbon, not reduced