Learn More
RUBIS Pinzette in plastica
Pinzette in plastica - PBTP
Marca: RUBIS KR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Plastica PBT
- Evita i graffi sui componenti delicati
- Facile da usare
- Alta precisione
- 100% Made in Svizzera
Specifica
Punto grande | |
Plastica PBT | |
Pinzette | |
Pinzette |
4.72 in. | |
120 mm | |
1 ciascuno |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.