Learn More
RUBIS Pinzette in plastica
Pinzette in plastica - PBTP
8.52€ - 9.41€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
---|---|
Materiale | Plastica PBT |
Product Type | Pinzette |
Quantità (N. per custodia) | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11799594
![]() |
RUBIS
K6 |
Punta a maglia |
9.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11779594
![]() |
RUBIS
KR |
Punto grande | |||||||
11759594
![]() |
RUBIS
K7 |
Punta sottile |
9.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11729614
![]() |
RUBIS
K35A |
Punta piatta |
8.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11709614
![]() |
RUBIS
K2A |
Rotondo |
9.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Plastica PBT
- Evita i graffi sui componenti delicati
- Facile da usare
- Alta precisione
- 100% Made in Svizzera
Specifica
4.72 in. | |
Plastica PBT | |
Pinzette | |
1 ciascuno |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.