Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico con nervature sul fondo
Consente di trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili in PVDF o PP/PE per soddisfare una vasta gamma di esigenze.
8.60€ - 19.40€
Specifica
Include | Mounting Plate |
---|---|
Temperatura operativa max (sistema metrico) | ° |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Da utilizzare con | Larghezza complessiva (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Da utilizzare con | Larghezza complessiva (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10558871
|
Buerkle™
8607-0060 |
PVDF | 5 to 7 mm dia. Hose | 4 mm |
14.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10529451
|
Buerkle™
8605-0060 |
Polipropilene/Polietilene | 5 to 7 mm dia. Hose | 4 mm |
8.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10272231
|
Buerkle™
8607-0080 |
PVDF | 7 to 9 mm dia. Hose | 6 mm |
17.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10479472
|
Buerkle™
8605-0080 |
Polipropilene/Polietilene | 7 to 9 mm dia. Hose | 6 mm |
9.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10180811
|
Buerkle™
8605-0100 |
Polypropylene, Polyethylene | 9 to 11 mm dia. Hose | 8 mm |
11.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10599392
|
Buerkle™
8607-0100 |
PVDF | 9 to 11 mm dia. Hose | 8 mm |
19.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10606295
|
Buerkle™
8607-0120 |
PVDF | 11 to 13 mm dia. Hose | 8 mm |
19.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10606105
|
Buerkle™
8605-0120 |
Polypropylene | 11 to 13 mm dia. Hose | 8 mm |
11.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- PP/PE: per uso industriale, rosso/bianco
- PVDF: eccellente resistenza chimica, trasparente, adatte per i prodotti alimentari
- Resistenti a compressione max. di 1 bar
- Con piastra di montaggio per una facile installazione
Specifica
Mounting Plate | |
° |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.