Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico con nervature sul fondo
Consente di trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili in PVDF o PP/PE per soddisfare una vasta gamma di esigenze.
Marca: Buerkle™ 8607-0100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For transfer of liquids or gases in order to release the flow, to block it or to change its direction
- PVDF: excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
- PP/PE: for industrial use, red/white
- Operating temperature: PVDF +0 up to +40 °C, PP/PE +5 up to +40 °C
- Resistant to compression max. 1 bar
- With mounting plate for easy installation
Specifica
9 to 11 mm dia. Hose | |
° | |
° |
Mounting Plate | |
PVDF | |
8 mm |