Learn More
Phenylboronic acid, 98+%, may contain varying amounts of anhydride, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121.93 g/mol
54.87€ - 513.56€
Identificatori chimici
CAS | 98-80-6 |
---|---|
Formula molecolare | C6H7BO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 121.93 |
Numero MDL | MFCD00002103 |
InChI Key | HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2 |
PubChem CID | 66827 |
ChEBI | CHEBI:44923 |
IUPAC Name | phenylboronic acid |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10041420
|
Thermo Scientific Acros
130360100 |
10 g | Bottiglia in vetro |
54.87€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10667672
|
Thermo Scientific Acros
130360500 |
50 g | Bottiglia in vetro |
180.82€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10440194
|
Thermo Scientific Acros
130362500 |
250 g | Bottiglia in vetro |
513.56€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
98-80-6 | |
121.93 | |
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N | |
66827 | |
phenylboronic acid |
C6H7BO2 | |
MFCD00002103 | |
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2 | |
CHEBI:44923 | |
OB(O)C1=CC=CC=C1 |
Specifica
Phenylboronic acid | |
96.5 | |
217°C to 222°C | |
Authentic | |
C6H7BO2 | |
MFCD00002103 | |
01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254 | |
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2 | |
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N | |
phenylboronic acid | |
66827 | |
121.93 | |
Crystalline Powder |
98-80-6 | |
100.0 | |
White | |
98% min. (HPLC) | |
C6H5B(OH)2 | |
16, 920 | |
15, 1070 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: solubility in benzene : 1.75%, xylene : 1.2%, methanol : 178%, ether : 30.2% | |
OB(O)C1=CC=CC=C1 | |
121.93 | |
CHEBI:44923 | |
98+% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-701-9
- Phenylboronic acid
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Boronic acid, phenyl-