Learn More
Phenylboronic acid, 98+%, may contain varying amounts of anhydride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10440194
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-80-6
Formula molecolare C6H7BO2
Molecular Weight (g/mol) 121.93
Numero MDL MFCD00002103
InChI Key HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
IUPAC Name phenylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylboronic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 217°C to 222°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5B(OH)2
Quantità 250 g
Beilstein 16, 920
Fieser 01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254
Indice di Merck 15, 1070
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: solubility in benzene : 1.75%, xylene : 1.2%, methanol : 178%, ether : 30.2%
Peso formulazione 121.93
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenylboronic acid