Learn More
pH Buffer Solution, Jenway™
Protection and care for pH electrodes
58.65€ - 66.40€
Codice del prodotto | Marca | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11470579
|
Jenway
90238-53 |
2 |
58.65€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11460579
|
Jenway
16156-78 |
9.22 |
66.40€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Storage solution for pH electrodes
- 500mL bottle
Specifica
500 mL |