Learn More
pH Buffer Solution, Jenway™
Protection and care for pH electrodes
Marca:  Jenway 90238-53
pH 2
Codice prodotto. 11470579
  • 58.65€ / 500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Storage solution for pH electrodes
  • 500mL bottle
Specifica
Specifica
2
500 mL