Learn More
Cole-Parmer™ PFA Threaded Plug
Threaded fittings offer more permanent installation
36.05€ - 63.90€
Specifica
Tipo Plug
Colore Clear
Tipo di porta Male NPT Fitting
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide (ETO) Only
Overall Length (English) 27/32 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
11775758
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
06546-40
1/2 in.
63.90€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
11755758
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
06546-39
3/8 in.
36.05€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
  • Threaded reducing bushing
  • Choose the size and material that meets your application needs
  • Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Specifica
Specifica
Plug
Male NPT Fitting
27/32 in.
Clear
Ethylene Oxide (ETO) Only
PFA