Learn More
Cole-Parmer™ PFA Threaded Plug
Threaded fittings offer more permanent installation
Marca:  Cole-Parmer™ 06546-39
Codice prodotto. 11755758
  • 36.05€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
  • Threaded reducing bushing
  • Choose the size and material that meets your application needs
  • Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Specifica
Specifica
Plug
3/8 in.
Ethylene Oxide (ETO) Only
PFA
Clear
Male NPT Fitting
27/32 in.
13/16 in.