Learn More
Perchloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium, Honeywell Fluka™
for 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium
87.40€ - 521.51€
Identificatori chimici
CAS 7601-90-3
Formula molecolare ClHO4
Molecular Weight (g/mol) 100.45
Numero MDL MFCD00011325
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC Name acido perclorico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15643660
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
32046-1EA
1 L Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15653660
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
32046-6X1EA
6 x 1 Ea. Ampoule
521.51€
pezzi 6
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
7601-90-3
100.45
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
24247
acido perclorico
ClHO4
MFCD00011325
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CHEBI:29221
O[Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Perchloric Acid Concentrate
113°C (235.4°F)
HClO4
1873
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
acido perclorico
24247
100.46g/mol
7601-90-3
ClHO4
MFCD00011325
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
O[Cl](=O)(=O)=O
100.45
CHEBI:29221
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P371 + P380 + P375
H271-H290-H302-H314-H373