Learn More
Perchloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15643660 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 Ea.
Imballaggio:
Ampoule
Bottle
for 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7601-90-3
Formula molecolare ClHO4
Molecular Weight (g/mol) 100.45
Numero MDL MFCD00011325
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC Name acido perclorico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Perchloric Acid Concentrate
Imballaggio Bottle
Punto d'infiammabilità 113°C (235.4°F)
Quantità 1 L
Formula lineare HClO4
Numero UN 1873
Peso formulazione 100.46g/mol