Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepstatin A
Protease inhibitor, inhibits Pepsin, Renin and Cathepsin D.
39.41€ - 125.48€
Identificatori chimici
CAS 26305-03-3
Formula molecolare C34H63N5O9, C34H63N5O9
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15855328
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J20037.#0
5 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15865328
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J20037.MB
25 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Applications: Pepstatin A, a protease inhibitor, inhibits Pepsin, Renin and Cathepsin D. Effective concentrations are 10-6 to 10-9M. It does not inhibit Trypsin, Chymotrypsin, Papain or Plasmin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Protease inhibitor, inhibits Pepsin, Renin and Cathepsin D
  • Effective concentrations are 10-6 to 10-9M
  • Does not inhibit Trypsin, Chymotrypsin, Papain or Plasmin
  • Protease inhibitor, inhibits Pepsin, Renin and Cathepsin D
  • MDL: MFCD00060740
Specifica
Identificatori chimici
26305-03-3
C34H63N5O9, C34H63N5O9
Specifica
10-6 to 10-9M
C34H63N5O9, C34H63N5O9
Dissolves in methanol
Powder
CC(C)CC(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CC(O)C(CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)C(O)CC(O)=O
685.90
26305-03-3
Isovaleryl-val-val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid SDS Certificate of Analysis Product Specification Technical Inquiry
2202362
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
3-hydroxy-4-[(2S)-2-{3-hydroxy-6-methyl-4-[(2S)-3-methyl-2-[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanamido)butanamido]butanamido]heptanamido}propanamido]-6-methylheptanoic acid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 247-600-0
Recommended Storage : Keep cold