Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepstatin A
Protease inhibitor, inhibits Pepsin, Renin and Cathepsin D.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J20037.MB
Quantità 25 mg
Codice prodotto. 15865328
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Applications: Pepstatin A, a protease inhibitor, inhibits Pepsin, Renin and Cathepsin D. Effective concentrations are 10-6 to 10-9M. It does not inhibit Trypsin, Chymotrypsin, Papain or Plasmin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Protease inhibitor, inhibits Pepsin, Renin and Cathepsin D
  • Effective concentrations are 10-6 to 10-9M
  • Does not inhibit Trypsin, Chymotrypsin, Papain or Plasmin
  • Protease inhibitor, inhibits Pepsin, Renin and Cathepsin D
  • MDL: MFCD00060740
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
26305-03-3
C34H63N5O9
Specifica
10-6 to 10-9M
C34H63N5O9
Dissolves in methanol
Powder
26305-03-3
Isovaleryl-val-val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid SDS Certificate of Analysis Product Specification Technical Inquiry
2202362
25 mg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Pepstatin A > 25mg; Plastic bottle