Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE Supplement
Oxoid Legionella BCYE Supplement is used for the isolation of Legionella spp.
170.00€ - 685.00€
Specifica
Specie | Legionella |
---|---|
Descrizione | Legionella BCYE Supplement |
Forma | Freeze-dried |
Product Type | Microbiology Media |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Resa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Resa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17180661
|
Thermo Scientific™
SR0251A |
Each vial for 100mL medium |
170.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17190661
|
Thermo Scientific™
SR0251C |
Each vial for 500mL medium |
685.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Oxoid Legionella BCYE Supplement is used for the isolation of Legionella spp.
Add to Legionella Agar Base, Part No. CM1203BSpecifica
Legionella | |
Freeze-dried | |
10/Pk. |
Legionella BCYE Supplement | |
Microbiology Media |