Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE Supplement
Oxoid Legionella BCYE Supplement is used for the isolation of Legionella spp.
Marca: Thermo Scientific™ SR0251C
610.59 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Oxoid Legionella BCYE Supplement is used for the isolation of Legionella spp.
Add to Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
Specifica
Legionella | |
Freeze-dried | |
10/Pk. |
Legionella BCYE Supplement | |
Microbiology Media | |
Each vial for 500mL medium |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE Supplement > 10 vials; for 500mL medium